Kluczowe dokumenty
SAB5702567
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-SOX1, klon 9L8Z4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
SRY (region determinujący płeć Y)-box 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9L8Z4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:1000 - 1:2200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MYSMMMETDLHSPGGAQAPTNLSGPAGAGGGGGGGGGGGGGGGAKANQDRVKRPMNAFMVWSRGQRRKMAQENPKMHNSEISKRLGAEWKVMSEAEKRPF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SOX1(6656)
Opis ogólny
Ten bezintronowy gen koduje członka rodziny czynników transkrypcyjnych SOX (SRY-related HMG-box) zaangażowanych w regulację rozwoju embrionalnego i determinację losu komórek. Kodowane białko może działać jako aktywator transkrypcji po utworzeniu kompleksu białkowego z innymi białkami. U myszy podobne białko reguluje geny gamma-krystaliny i jest niezbędne do rozwoju soczewki. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego SOX1 (O00570).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)