SAB5702532
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 1T4Z8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CK-6C, CK-6E, CK6A, CK6C, CK6D, K6A, K6C, K6D, KRT6C, KRT6D, PC3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1T4Z8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:1000 - 1:3000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MASTSTTIRSHSSSRRGFSANSARLPGVSRSGFSSVSVSRSRGSGGLGGACGGAGFGSRSLYGLGGSKRISIGGGSCAISGGYGSRAGGSYGFGGAGSGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KRT6A(3853)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1