Merck
SAB5702453
Sigma-Aldrich
Anti-Contactin 2 Antibody, clone 4R2S3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AXT, FAME5, TAG-1, TAX, TAX1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4R2S3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
150 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.8 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MGTATRRKPHLLLVAAVALVSSSAWSSALGSQTTFGPVFEDQPLSVLFPEESTEEQVLLACRARASPPATYRWKMNGTEMKLEPGSRHQLVGGNLVIMNP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNTN2(6900)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the contactin family of proteins, part of the immunoglobulin superfamily of cell adhesion molecules. The encoded glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored neuronal membrane protein plays a role in the proliferation, migration, and axon guidance of neurons of the developing cerebellum. A mutation in this gene may be associated with adult myoclonic epilepsy. [provided by RefSeq, Sep 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Contactin 2 (Q02246).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1