SAB5702359
Anti-PFKM Antibody, clone 4Z7X1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ATP-PFK, GSD7, PFK-1, PFK1, PFKA, PFKX, PPP1R122
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4Z7X1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
3 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
FVHEGYQGLVDGGDHIKEATWESVSMMLQLGGTVIGSARCKDFREREGRLRAAYNLVKRGITNLCVIGGDGSLTGADTFRSEWSDLLSDLQKAGKITDEEA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFKM(5213)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1