SAB5702338
Anti-α-Actinin-4 Antibody, clone 5Y3R6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ACTININ-4, FSGS, FSGS1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5Y3R6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
100 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MVDYHAANQSYQYGPSSAGNGAGGGGSMGDYMAQEDDWDRDLLLDPAWEKQQRKTFTAWCNSHLRKAGTQIENIDEDFRDGLKLMLLLEVISGERLPKPE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACTN4(81)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1