Kluczowe dokumenty
SAB5702231
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) Antibody, clone 1Q3A9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EIEE45
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
1Q3A9, monoclonal
application:
WB
reaktywność gatunkowa:
human, rat, rat
metody:
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1Q3A9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
54 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.30 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EKNKLEMNKVQVDAHGNILLSTLEIRNETSGSEVLTSVSDPKATMYSYDSASIQYRKPLSSREAYGRALDRHGVPSKGRIRRRASQLKVKIPDLTDVNSID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GABRB1(2560)
Opis ogólny
The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, beta 1 subunit. It is mapped to chromosome 4p12 in a cluster comprised of genes encoding alpha 4, alpha 2 and gamma 1 subunits of the GABA A receptor. Alteration of this gene is implicated in the pathogenetics of schizophrenia. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human GABA A Receptor beta 1 (GABRB1) (GABRB1) (P18505).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)