Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
Wszystkie zdjęcia(1)
Kluczowe dokumenty
SAB5701900
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GYS1-S641
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
0.47 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen katalizuje dodawanie monomerów glukozy do rosnącej cząsteczki glikogenu poprzez tworzenie wiązań alfa-1,4-glikozydowych. Mutacje w tym genie są związane z chorobą spichrzeniową glikogenu mięśniowego. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały znalezione dla tego genu [dostarczone przez RefSeq, Sep 2009].
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym S641 ludzkiej syntazy glikogenu 1 (GYS1)
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)