Merck
SAB5701512
Sigma-Aldrich
Anti-tPA/PLAT antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1.3 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAT(5327)
Opis ogólny
This gene encodes tissue-type plasminogen activator, a secreted serine protease that converts the proenzyme plasminogen to plasmin, a fibrinolytic enzyme. The encoded preproprotein is proteolytically processed by plasmin or trypsin to generate heavy and light chains. These chains associate via disulfide linkages to form the heterodimeric enzyme. This enzyme plays a role in cell migration and tissue remodeling. Increased enzymatic activity causes hyperfibrinolysis, which manifests as excessive bleeding, while decreased activity leads to hypofibrinolysis, which can result in thrombosis or embolism. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants, at least one of which encodes an isoform that is proteolytically processed. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human tPA/tPA/PLAT
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1