Merck
SAB5701489
Sigma-Aldrich
Anti-KHDRBS1/Sam68 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.3 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KHDRBS1(10657)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the K homology domain-containing, RNA-binding, signal transduction-associated protein family. The encoded protein appears to have many functions and may be involved in a variety of cellular processes, including alternative splicing, cell cycle regulation, RNA 3'-end formation, tumorigenesis, and regulation of human immunodeficiency virus gene expression. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2012]
Immunogen
A synthesized peptide derived from human KHDRBS1/KHDRBS1/Sam68
Postać fizyczna
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1