Merck
SAB5700389
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jak1-Y1022/1023 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
JAK1, JAK1A, JAK1B, JTK3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
133
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
3.16 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1022/pTyr1023)
informacje o genach
human ... JAK1(3716)
Opis ogólny
This gene encodes a membrane protein that is a member of a class of protein-tyrosine kinases (PTK) characterized by the presence of a second phosphotransferase-related domain immediately N-terminal to the PTK domain. The encoded kinase phosphorylates STAT proteins (signal transducers and activators of transcription) and plays a key role in interferon-alpha/beta and interferon-gamma signal transduction. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Immunogen
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y1022/1023 of human JAK1
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1