Merck
SAB5700102
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA5 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
B13, CI-13KD-B, CI-13kB, NDUFA5, NUFM, UQOR13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
13
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
3.18 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA5(4698)
Opis ogólny
This nuclear gene encodes a conserved protein that comprises the B13 subunit of complex I of the mitochondrial respiratory chain. The encoded protein localizes to the inner mitochondrial membrane, where it is thought to aid in the transfer of electrons from NADH to ubiquinone. Alternative splicing results in multiple transcript variants. There are numerous pseudogenes of this gene on chromosomes 1, 3, 6, 8, 9, 11, 12, and 16.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-116 of human NDUFA5 (NP_004991.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1