Merck
SAB5700095
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFB4 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
B15, CI-B15, NDUFB4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14
15
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1.23 mg/ml
metody
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFB4(4710)
Opis ogólny
This gene encodes a non-catalytic subunit of the multisubunit NADH:ubiquinone oxidoreductase, the first enzyme complex in the mitochondrial electron transport chain (complex I). Mammalian complex I is composed of 45 different subunits and transfers electrons from NADH to ubiquinone.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-90 of human NDUFB4 (NP_001161803.1).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1