Merck
SAB5700031
Sigma-Aldrich
Anti-GDF15 antibody produced in rabbit
Synonim(y):
GDF-15, GDF15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
34
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
0.81 mg/ml
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GDF15(9518)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the transforming growth factor-beta (TGF-beta) family. The protein is expressed in a broad range of cell types, acts as a pleiotropic cytokine and is involved in the stress reponse program of cells after cellular injury. Increased protein levels are associated with disease states such as tissue hypoxia, inflammation, acute injury and oxidative stress.
Immunogen
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-308 of human GDF15 (NP_004855.2).
Postać fizyczna
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Przechowywanie i stabilność
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1