Merck
SAB5300088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HAS3 antibody produced in mouse
clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
N/A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3C9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
63 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HAS3(3038)
Powiązane kategorie
Immunogen
Purified recombinant fragment of human HAS3 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HAS3
Postać fizyczna
Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katharina Röck et al.
The Journal of biological chemistry, 287(24), 20056-20069 (2012-04-12)
Hyaluronan (HA) and versican are key components of the dermis and are responsive to ultraviolet (UV)B-induced remodeling. The aim of this study was to explore the molecular mechanisms mediating the effects of estrogen (E(2)) on HA-rich extracellular matrix during photoaging.