Kluczowe dokumenty
SAB5201754
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Atto 488 antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
Wybierz wielkość
100 μG
2760,00 zł
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
Atto 488 conjugate
application:
FACS
IHC
IP
WB
klon:
91a, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
Drosophila melanogaster, human, mouse, hamster, guinea pig, Saccharomyces cerevisiae, rat, pig, monkey, rabbit, Caenorhabditis elegans, bovine, dog
citations:
metody:
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
2760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
Atto 488 conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
91a, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen predicted mol wt 60 kDa
reaktywność gatunkowa
Drosophila melanogaster, human, mouse, hamster, guinea pig, Saccharomyces cerevisiae, rat, pig, monkey, rabbit, Caenorhabditis elegans, bovine, dog
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tcp1(21454)
Powiązane kategorie
Immunogen
Recombinant Mouse TCP1 alpha protein fragment (carboxy terminal region).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)