Key Documents
SAB5200250
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Vacht - Apc antibody produced in mouse
clone S6-38, purified immunoglobulin
Synonim(y):
Anti-MGC12716,, Anti-Slc18a3, Anti-Vesicular Acetylcholine Transporter
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
Allophycocyanin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
S6-38, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... Slc18A3(6572)
Specyficzność
No known cross-over to other proteins
Immunogen
Synthetic peptide amino acids 521-532 of human VACht
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
PBS pH7.4, 50% glycerol, 0.09% sodium azide
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1