Merck
SAB4700955
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD42b antibody produced in mouse
clone AK2
Synonim(y):
BSS, CD42B, GP1B, GPIbA, VWDP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
AK2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: 2 μg/mL
nr dostępu
BC027955
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP1BA(2811)
Opis ogólny
The mouse monoclonal antibody AK2 recognizes CD42b (GPIb alpha), a 135-145 kDa membrane glycoprotein expressed on platelets and megakaryocytes. CD42b and CD42c (GPIb beta) are composed in a disulfide linked heterodimer (CD42b/c; 160 kDa); CD42b/c forms a noncovalent complex with CD42a and CD42d.
Immunogen
Human platelets
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.