SAB4700749
Monoclonal Anti-PRR7 / TRAP3 antibody produced in mouse
clone TRAP3/10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-TRAP3
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TRAP3/10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... PRR7(80758)
Opis ogólny
Immunogen
Cechy i korzyści