Kluczowe dokumenty
SAB4503614
Sigma-Aldrich
Anti-EDG5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, S1P receptor Edg-5, S1P2, Sphingosine 1-phosphate receptor 2, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S1PR2(9294)
Opis ogólny
Anti-EDG5 Antibody detects endogenous levels of total EDG5 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EDG5.
Immunogen Range: 261-310
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon Lin et al.
International journal of molecular sciences, 22(21) (2021-11-14)
Sphingosine-1-phosphate receptor 2 (S1PR2) is a G protein-coupled receptor that regulates various immune responses. Herein, we determine the effects of a S1PR2 antagonist (JTE013) or a S1PR2 shRNA on osteogenesis by culturing murine bone marrow stromal cells (BMSCs) in osteogenic