Key Documents
SAB4503233
Sigma-Aldrich
Anti-CAMK4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CAM kinase-GR, CAMK4, CaMK IV, Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type IV catalytic chain, Calspermin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 51 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CAMK4(814)
Opis ogólny
Anti-CAMK4 Antibody detects endogenous levels of total CAMK4 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CaMK4.
Immunogen Range: 166-215
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Joan Isern et al.
eLife, 3, e03696-e03696 (2014-09-26)
Mesenchymal stem cells (MSCs) and osteolineage cells contribute to the hematopoietic stem cell (HSC) niche in the bone marrow of long bones. However, their developmental relationships remain unclear. In this study, we demonstrate that different MSC populations in the developing