Key Documents
SAB4502559
Sigma-Aldrich
Anti-RAB5C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
L1880, RAB5L, Ras-related protein Rab-5C
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB5C(5878)
Opis ogólny
Anti-RAB5C Antibody detects endogenous levels of total RAB5C protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RAB5C.
Immunogen Range: 122-171
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cheng-Feng Chiang et al.
PloS one, 11(10), e0164768-e0164768 (2016-10-26)
Andes virus (ANDV) is the major cause of hantavirus pulmonary syndrome (HPS) in South America. Despite a high fatality rate (up to 40%), no vaccines or antiviral therapies are approved to treat ANDV infection. To understand the role of endocytic