SAB4502299
Anti-RFWD3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MLKL, RING finger protein 201, RNF201, ring finger and WD repeat domain 3
Wybierz wielkość
2330,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2330,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFWD3(55159)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 374-423
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)