Key Documents
SAB4501518
Sigma-Aldrich
Anti-OR13H1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
OR13H1, Olfactory receptor 13H1, Olfactory receptor ORX-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OR13H1(347468)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-OR13H1 Antibody detects endogenous levels of total OR13H1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OR13H1.
Immunogen Range: 241-290
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.