SAB4501053
Anti-CADM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CADM2, Cell adhesion molecule 2, IGSF4D, Immunoglobulin superfamily member 4D, Nectin-like protein 3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CADM2(253559)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 131-180