SAB4500347
Anti-Histone H3 (Acetyl-Lys9) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
H3/a, H3/c, H3/d, H3/f, H3/h
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys9)
informacje o genach
human ... HIST1H3A(8350)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 3-52