Kluczowe dokumenty
SAB4301582
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin D2 (Phospho-THR280)
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G1/S-specific cyclin D2, cyclin D2
Wybierz wielkość
100 μL
2110,00 zł
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: 1:500-1:3000
nr dostępu
BC089384
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr280)
informacje o genach
human ... CCND2(894)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 280 (A-S-T(p)-P-T) derived from Human Cyclin D2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yi Sui et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 86-86 (2020-02-28)
Parthenogenetic stem cells (PSCs) are a promising source of regenerated cardiomyocytes; however, their application may be limited without a paternal genome. Insulin-like growth factor-II (IGF-II), a paternally expressed growth hormone, is critical in embryonic differentiation. This study investigated whether forced