Key Documents
SAB4301447
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CDC25B (pSer353) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CDC25HU2, CDC25M2, Dual specificity phosphatase Cdc25B, MPIP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
64 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
1.0 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
izotyp
IgG
nr dostępu
NP_001274445.1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CDC25B(994)
Specyficzność
The antibody detects endogenous level of CDC25B only when phosphorylated at serine 353.
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 353(R-R-S(p)-V-T) derived from Human CDC25B .
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1