Key Documents
SAB4300462
Sigma-Aldrich
Anti-RAF1 (Ab-338) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CRAF antibody produced in rabbit, Anti-NS5 antibody produced in rabbit, Anti-Raf-1 antibody produced in rabbit, Anti-c-Raf antibody produced in rabbit, Anti-v-raf-1 murine leukemia viral oncogene homolog 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~73 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-D-S-S-Y)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAF1(5894)
Immunogen
Peptide sequence around aa. 336-340 (R-D-S-S-Y), according to the protein RAF1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. Part of the Ras-dependent signaling pathway from receptors to the nucleus. Protects cells from apoptosis mediated by STK3.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1