Key Documents
SAB4300263
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CFL1/CFL2 (pTyr88) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CFL antibody produced in rabbit, Anti-NEM7 antibody produced in rabbit, Anti-cofilin 1 (non-muscle) / cofilin 2 (muscle) antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~19 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(A-T-YP-E-T)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr88)
informacje o genach
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of tyrosine 88 (A-T-Y(p)-E-T), according to the protein CFL1/CFL2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Controls reversibly actin polymerization and depolymerization in a pH-sensitive manner. It has the ability to bind G- and F-actin in a 1:1 ratio of cofilin to actin. It is the major component of intranuclear and cytoplasmic actin rods.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1