SAB4200189
Anti-Sumo-1 antibody, Rat monoclonal
clone 4D12, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-DAP1, Anti-GMP1, Anti-OFC10 CLEFT LIP WITH OR WITHOUT CLEFT PALATE, NONSYNDROMIC, 10, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 1 SENTRIN PIC1 OROFACIAL CLEFT 10, INCLUDED; OFC10, Anti-SMT3H3 SMT3C, Anti-UBL1, SMT3, YEAST, HOMOLOG 3, Anti-small ubiquitin-like modifier 1, Anti-ubiquitin-like 1, Monoclonal Anti-Sumo-1, SUMO-1, SUMO1
About This Item
Polecane produkty
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~12 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO1(7341)
mouse ... Sumo1(22216)
rat ... Sumo1(301442)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie