Kluczowe dokumenty
SAB3500738
Sigma-Aldrich
Anti-FXYD7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
masa cząsteczkowa
9 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FXYD7(53822)
Immunogen
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human FXYD7.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500738.
Postać fizyczna
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)