Merck
SAB3500414
Sigma-Aldrich
Anti-IKKγ antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-FIP3, Anti-IKKg / NEMO, Anti-NEMO
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IKBKG(8517)
Immunogen
IKK gamma antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 400 to 416 of human IKK gamma, which are identical to those of mouse homologue.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Powiązanie
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500414.
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beibei Fu et al.
Cell death & disease, 11(9), 803-803 (2020-09-27)
Acute liver failure (ALF) is a rare but life-threatening systemic disorder. The innate immune regulation has an important role in this process; however, the specific mechanisms are not completely clear. Using the LPS + D-GalN-induced ALF mouse model, we found that the