SAB3300047
Monoclonal Anti-TUBB3 antibody produced in mouse
clone 5H2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-β-4, Anti-MC1R, Anti-TUBB4
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5H2, monoclonal
Postać
buffered aqueous glycerol solution
masa cząsteczkowa
antigen 50.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TUBB3(10381)
Immunogen
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2