SAB2900188
Anti-DPP9 (AB1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
dipeptidylpeptidase 9
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPP9(91039)
Immunogen
Cechy i korzyści