Key Documents
SAB2900160
Sigma-Aldrich
Anti-DUSP26 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LDP-4, MGC1136, MGC2627, MKP8, NATA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP26(78986)
Powiązane kategorie
Immunogen
Synthetic 18 amino acid peptide from internal region of human DUSP26. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Orangutan, Gibbon, Monkey, Mouse, Bat, Hamster, Elephant, Panda, Horse (100%); Marmoset, Rat, Rabbit, Opossum, Platypus (94%); Bovine, Pig (89%).
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing less than 0.1% sodium azide.