Merck
SAB2702182
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Urease B antibody produced in mouse
clone GT962, affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GT962, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
62kDa
reaktywność gatunkowa
Helicobacter pylori
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 5000-20000
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Immunogen
Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of Helicobacter pylori Urease B.
Zastosowanie
Suggested starting dilutions are as follows: ELISA: 1:1000-1:10000, WB: 1:5000-1:20000. Not yet tested in other applications. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the end user.
Działania biochem./fizjol.
Ammonia produced by ureolysis increases the gastric pH thereby providing an environment permissive for colonization of the stomach.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Inne uwagi
Purification: Affinity purified by Protein G
Postać fizyczna
Phosphate-buffered saline, no preservative added.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1