Merck
SAB2109165
Sigma-Aldrich
Anti-RAB11A (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
MGC1490, YL8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human, canine, rabbit, zebrafish, rat, guinea pig, bovine, horse, mouse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB11A(57396)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene belongs to the Rab family of the small GTPase superfamily. It is associated with both constitutive and regulated secretory pathways, and may be involved in protein transport. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: NVEAAFQTILTEIYRIVSQKQMSDRRENDMSPSNNVVPIHVPPTTENKPK
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide