Merck
SAB2108919
Sigma-Aldrich
Anti-O3FAR1 (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ADCA, MGC26418, PENKB, SCA23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
41 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine, horse, rat, rabbit, canine, mouse, guinea pig, human
stężenie
0.5 mg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FFAR4(338557)
Opis ogólny
GPR120 is a member of the rhodopsin family of G protein-coupled receptors (GPRs).
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: VVTHSEITKASRKRLTVSLAYSESHQIRVSQQDFRLFRTLFLLMVSFFIM
Postać fizyczna
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide