Kluczowe dokumenty
SAB2108665
Sigma-Aldrich
Anti-GABARAPL2
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti- GATE-16, Anti- GATE16, Anti- GEF-2, Anti- GEF2, Anti-ATG8
Wybierz wielkość
100 μL
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
14 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, rat, bovine, human, dog, goat, rabbit, mouse, guinea pig
stężenie
0.5-1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
nr dostępu
NM_007285
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GABARAPL2
Działania biochem./fizjol.
GABARAPL2 belongs to the MAP1 LC3 family. It modulates intra-Golgi transport through coupling between NSF activity and SNAREs activation. The protein first stimulates the ATPase activity of NSF which in turn stimulates the association with GOSR1.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: KWMFKEDHSLEHRCVESAKIRAKYPDRVPVIVEKVSGSQIVDIDKRKYLV
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)