Key Documents
SAB2108191
Sigma-Aldrich
Anti-OCA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
93kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, dog, horse, guinea pig, rat, human, rabbit, bovine
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OCA2(4948)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human OCA2
Działania biochem./fizjol.
OCA2 is believed to be an integral membrane protein involved in small molecule transport, specifically tyrosine - a precursor of melanin. Mutations in the gene encoding OCA2 result in type 2 oculocutaneous albinism.This gene encodes the human homologue of the mouse p (pink-eyed dilution) gene. The encoded protein is believed to be an integral membrane protein involved in small molecule transport, specifically tyrosine - a precursor of melanin. Mutations in this gene result in type 2 oculocutaneous albinism. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: LIAEVIFTNIGGAATAIGDPPNVIIVSNQELRKMGLDFAGFTAHMFIGIC
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3