Merck
SAB2103333
Sigma-Aldrich
Anti-RMI1, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BLAP75, Anti-C9orf76, Anti-FLJ12888
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
horse, mouse, human, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RMI1(80010)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human RMI1
Działania biochem./fizjol.
RMI1 is an essential component of the RMI complex, a complex that plays an important role in the processing of homologous recombination intermediates to limit DNA crossover formation in cells. RMI1 promotes TOP3A binding to double Holliday junctions (DHJ) and hence stimulates TOP3A-mediated dissolution. RMI1 is required for BLM phosphorylation during mitosis. Within the BLM complex, RMI1 is required for BLM and TOP3A stability.RMI1 is a component of protein complexes that limit DNA crossover formation via the dissolution of double Holliday junctions (Raynard et al., 2006 [PubMed 16595695]).[supplied by OMIM]. PRIMARYREFSEQ_SPAN PRIMARY_IDENTIFIER PRIMARY_SPAN COMP 1-136 BP327553.1 1-136 137-885 DN997105.1 9-757 886-2740 AL732446.4 14777-16631 2741-3508 BC039999.2 2566-3333
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: DGILEIPKGELNGFYALQINSLVDVSQPAYSQIQKLRGKNTTNDLVTAEA
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3