Merck
SAB2101983
Sigma-Aldrich
Anti-RER1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-RER1 retention in endoplasmic reticulum 1 homolog (S. cerevisiae), Anti-RP4-740C4.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rabbit, bovine, guinea pig, horse, human, mouse, dog
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RER1(11079)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the middle region of human RER1
Działania biochem./fizjol.
RER1 is involved in the retrieval of endoplasmic reticulum membrane proteins from the early Golgi compartment.
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: GIYHLNLFIAFLSPKVDPSLMEDSDDGPSLPTKQNEEFRPFIRRLPEFKF
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shi Chen et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 15-15 (2019-01-12)
Increasing incidence and mortality rates of pancreatic cancer (PC) highlight an urgent need for novel and efficient drugs. Retention in endoplasmic reticulum 1 (RER1) is an important retention factor in the endoplasmic reticulum (ER). However, it remains elusive whether RER1