Kluczowe dokumenty
SAB2101256
Sigma-Aldrich
Anti-KIF12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Kinesin family member 12, Anti-RP11-56P10.3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
dog, rabbit, human, bovine, guinea pig, rat
stężenie
0.5 mg - 1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... KIF12(113220)
Immunogen
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human KIF12
Działania biochem./fizjol.
KIF12 is a member of the kinesin superfamily of microtubule-associated molecular motors that play important roles in intracellular transport and cell division.KIF12 is a member of the kinesin superfamily of microtubule-associated molecular motors (see MIM 148760) that play important roles in intracellular transport and cell division (Nakagawa et al., 1997 [PubMed 9275178]).[supplied by OMIM].
Sekwencja
Synthetic peptide located within the following region: SLGSPRPLPVRWNKTRGFYVEQLRVVEFGSLEALMELLQTGLSRRRNSAH
Postać fizyczna
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)