Kluczowe dokumenty
SAB1412171
Sigma-Aldrich
ANTI-SUPT16H antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CDC68, FACT, FACTP140, FLJ10857, SUPT16H
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUPT16H(11198)
Opis ogólny
Transcription of protein-coding genes can be reconstituted on naked DNA with only the general transcription factors and RNA polymerase II. However, this minimal system cannot transcribe DNA packaged into chromatin, indicating that accessory factors may facilitate access to DNA. One such factor, FACT (facilitates chromatin transcription), interacts specifically with histones H2A/H2B to effect nucleosome disassembly and transcription elongation. FACT is composed of an 80 kDa subunit and a 140 kDa subunit; this gene encodes the 140 kDa subunit. (provided by RefSeq)
Immunogen
SUPT16H (NP_009123, 608 a.a. ~ 715 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PGEQTVPALNLQNAFRIIKEVQKRYKTREAEEKEKEGIVKQDSLVINLNRSNPKLKDLYIRPNIAQKRMQGSLEAHVNGFRFTSVRGDKVDILYNNIKHALFQPCDGE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)