Merck
SAB1411535
Sigma-Aldrich
Anti-PIR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 32.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIR(8544)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a member of the cupin superfamily. The encoded protein is an Fe(II)-containing nuclear protein expressed in all tissues of the body and concentrated within dot-like subnuclear structures. Interactions with nuclear factor I/CCAAT box transcription factor as well as B cell lymphoma 3-encoded oncoprotein suggest the encoded protein may act as a transcriptional cofactor and be involved in the regulation of DNA transcription and replication. Alternatively spliced transcript variants have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
PIR (NP_003653.1, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGSSKKVTLSVLSREQSEGVGARVRRSIGRPELKNLDPFLLFDEFKGGRPGGFPDHPHRGFETVSYLLEGGSMAHEDFCGHTGKMNPGDLQWMTAGRGILHAEMPCSEEPAHGLQLWVNLRSSEKMVEPQYQELKSEEIPKPSKDGVTVAVISGEALGIKSKVYTRTPTLYLDFKLDPGAKHSQPIPKGWTSFIYTISGDVYIGPDDAQQKIEPHHTAVLGEGDSVQVENKDPKRSHFVLIAGEPLREPVIQHGPFVMNTNEEISQAILDFRNAKNGFERAKTWKSKIGN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3