Kluczowe dokumenty
SAB1411453
Sigma-Aldrich
Anti-PTGES2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C9orf15, FLJ14038, GBF1, MGC11289, PGES2, mPGES-2
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGES2(80142)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a membrane-associated prostaglandin E synthase, which catalyzes the conversion of prostaglandin H2 to prostaglandin E2. This protein also has been shown to activate the transcription regulated by a gamma-interferon-activated transcription element (GATE). Multiple transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTGES2 (NP_079348.1, 1 a.a. ~ 377 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDPAARVVRALWPGGCALAWRLGGRPQPLLPTQSRAGFAGAAGGPSPVAAARKGSPRLLGAAALALGGALGLYHTARWHLRAQDLHAERSAAQLSLSSRLQLTLYQYKTCPFCSKVRAFLDFHALPYQVVEVNPVRRAEIKFSSYRKVPILVAQEGESSQQLNDSSVIISALKTYLVSGQPLEEIITYYPAMKAVNEQGKEVTEFGNKYWLMLNEKEAQQVYGGKEARTEEMKWRQWADDWLVHLISPNVYRTPTEALASFDYIVREGKFGAVEGAVAKYMGAAAMYLISKRLKSRHRLQDNVREDLYEAADKWVAAVGKDRPFMGGQKPNLADLAVYGVLRVMEGLDAFDDLMQHTHIQPWYLRVERAITEASPAH
Działania biochem./fizjol.
Prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) is involved in the formation of prostaglandin E2 from prostaglandin H2.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inka Lindner et al.
Molecular nutrition & food research, 51(12), 1447-1451 (2007-11-06)
The prostaglandin E synthase 2 (PTGES2) gene maps to a locus linked to obesity and is involved in the synthesis of the antilipolytic compound prostaglandin E(2). In a recent study, we found an association of the minor PTGES2 Arg298His allele