Kluczowe dokumenty
SAB1411355
Sigma-Aldrich
Anti-TNNI2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNNI2(7136)
Opis ogólny
This gene encodes a fast-twitch skeletal muscle protein, a member of the troponin I gene family, and a component of the troponin complex including troponin T, troponin C and troponin I subunits. The troponin complex, along with tropomyosin, is responsible for the calcium-dependent regulation of striated muscle contraction. Mouse studies show that this component is also present in vascular smooth muscle and may play a role in regulation of smooth muscle function. In addition to muscle tissues, this protein is found in corneal epithelium, cartilage where it is an inhibitor of angiogenesis to inhibit tumor growth and metastasis, and mammary gland where it functions as a co-activator of estrogen receptor-related receptor alpha. This protein also suppresses tumor growth in human ovarian carcinoma. Mutations in this gene cause myopathy and distal arthrogryposis type 2B. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
TNNI2 (NP_003273.1, 1 a.a. ~ 182 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDEEKRNRAITARRQHLKSVMLQIAATELEKEESRREAEKQNYLAEHCPPLHIPGSMSEVQELCKQLHAKIDAAEEEKYDMEVRVQKTSKELEDMNQKLFDLRGKFKRPPLRRVRMSADAMLKALLGSKHKVCMDLRANLKQVKKEDTEKERDLRDVGDWRKNIEEKSGMEGRKKMFESES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)