Przejdź do zawartości
MilliporeSigma
Wszystkie zdjęcia(3)
Kluczowe dokumenty
SAB1409355
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ATOX1 antibody produced in mouse
clone 3D10, ascites fluid, solution
Synonim(y):
ATX1, HAH1, MGC138453, MGC138455
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.22 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Opis ogólny
Gen ten koduje chaperon miedzi, który odgrywa rolę w homeostazie miedzi poprzez wiązanie i transport miedzi cytozolowej do białek ATPazy w sieci trans-Golgiego w celu późniejszego przyłączenia do ceruloplazminy. Białko to działa również jako przeciwutleniacz przeciwko nadtlenkowi i nadtlenkowi wodoru, a zatem może odgrywać znaczącą rolę w kancerogenezie nowotworów. Ze względu na swoją lokalizację cytogenetyczną, gen ten jest genem kandydującym dla zespołu 5q. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ATOX1 (NP_004036, 1 a.a. ~ 68 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPKHEFSVDMTCGGCAEAVSRVLNKLGGVKYDIDLPNKKVCIESEHSMDTLLATLKKTGKTVSYLGLE
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)