Merck
SAB1407892
Sigma-Aldrich
Anti-UNKL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C16orf28, FLJ12623, FLJ23360, KIAA0734, MGC5179, ZC3H5L, ZC3HDC5L
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNKL(64718)
Powiązane kategorie
Immunogen
UNKL (NP_001032202, 1 a.a. ~ 277 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPSVSKAAAAALSGSPPQTEKPTHYRYLKEFRTEQCPLFSQHKCAQHRPFTCFHWHFLNQRRRRPLRRRDGTFNYSPDVYCSKYNEATGVCPDGDECPYLHRTTGDTERKYHLRYYKTGTCIHETDARGHCVKNGLHCAFAHGPLDLRPPVCDVRELQAQEALQNGQLGGGEGVPDLQPGVLASQAMIEKILSEDPRWQDANFVLGSYKTEQCPKPPRLCRQGYACPHYHNSRDRRRNPRRFQYSWQLGRRVLRLSPRANNPRVALPRVHTGPSSTA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1