Merck
SAB1406607
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF23 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KOX16, MGC57283, ZNF359, ZNF612, Zfp612
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~73.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF23(7571)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The gene ZNF23 (zinc finger protein 23) is mapped to human chromosome 16q22, a region associated with frequent alterations in acute myeloid leukemia. It belongs to the family of KRAB–ZFPs (Krupple-associated box-containing zinc-finger proteins), a large family of transcription factors. These proteins contain a KRAB domain at the N-terminal. The C-terminal consists of 16 tandem C2H2 class zinc fingers. The protein is ubiquitously expressed and the levels are greatly decreased or lost in cases of human cancer. The gene spans a length of 3271 nucleotides that encodes a protein of 643 amino acids.
Immunogen
ZNF23 (NP_666016.1, 1 a.a. ~ 643 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLENYGNVASLGFPLLKPAVISQLEGGSELGGSSPLAAGTGLQGLQTDIQTDNDLTKEMYEGKENVSFELQRDFSQETDFSEASLLEKQQEVHSAGNIKKEKSNTIDGTVKDETSPVEECFFSQSSNSYQCHTITGEQPSGCTGLGKSISFDTKLVKHEIINSEERPFKCEELVEPFRCDSQLIQHQENNTEEKPYQCSECGKAFSINEKLIWHQRLHSGEKPFKCVECGKSFSYSSHYITHQTIHSGEKPYQCKMCGKAFSVNGSLSRHQRIHTGEKPYQCKECGNGFSCSSAYITHQRVHTGEKPYECNDCGKAFNVNAKLIQHQRIHTGEKPYECNECGKGFRCSSQLRQHQSIHTGEKPYQCKECGKGFNNNTKLIQHQRIHTGEKPYECTECGKAFSVKGKLIQHQRIHTGEKPYECNECGKAFRCNSQFRQHLRIHTGEKPYECNECGKAFSVNGKLMRHQRIHTGEKPFECNECGRCFTSKRNLLDHHRIHTGEKPYQCKECGKAFSINAKLTRHQRIHTGEKPFKCMECEKAFSCSSNYIVHQRIHTGEKPFQCKECGKAFHVNAHLIRHQRSHTGEKPFRCVECGKGFSFSSDYIIHQTVHTWKKPYMCSVCGKAFRFSFQLSQHQSVHSEGKS
Działania biochem./fizjol.
The gene ZNF23 (zinc finger protein 23) encodes a nuclear protein that is involved in the inhibition of cell cycle progression. Ectopic expression of this protein is associated with increased p27kip-1 expression, growth inhibition and cell cycle arrest in G1 phase. The gene functions as a tumor suppressor, as its down regulation has been associated with carcinogenesis.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of ZNF23, a KRAB-containing protein that is downregulated in human cancers and inhibits cell cycle progression.
Huang C
Experimental Cell Research, 313, 254-263 (2007)